Läs mer
9-[2-(Dietylfosfonometoxi)propyl-d6] Adenin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-[2-(Diethylphosphonomethoxy)propyl-d6] Adenine |
| CAS | 1020719-38-3 |
| Molekylformel | C13 2H6 H16 N5 O4 P |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N5O4P/c1-4-21-23(19,22-5-2)9-20-10(3)6-18-8-17-11-12(14)15-7-16-13(11)18/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3,(H2,14,15,16)/i6D2,7D,8D,9D2 |
| LEDER | [2H]c1nc(N)c2nc([2H])n(c2n1)C([2H])([2H])C(C)OC([2H])([2H])P(=O)(OCC)OCC |
| IUPAC-namn | 2,8-dideuterio-9-[1,1-dideuterio-2-[dideuterio(dietoxifosforyl)metoxy]propyl]purin-6-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.36 |
| Formel vikt | 349.1786 |