Läs mer
9-(2-Hydroxyethyl)guanine, TRC
Produktkod. 30132564
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132564 25 mg
30008817 50 mg
17984675 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132564 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94203525MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23169-33-7
Molekylformel C7 H9 N5 O2
Molekylvikt (g/mol) 195.18
Synonym 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-(2-hydroxyethyl)-, Guanine, 9-(2-hydroxyethyl)- (8CI), 2-Amino-1,9-dihydro-9-(2-hydroxyethyl)-6H-purin-6-one, 9-(2-Hydroxyethyl)guanine, 9-(2'-Hydroxyethyl)guanine, NSC 40668, 32W88, GW 318209X, Ph Eur Aciclovir Impurity P, 32W88
IUPAC-namn 2-amino-9-(2-hydroxyethyl)-1H-purin-6-one
LEDER NC1=Nc2c(ncn2CCO)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-(2'-Hydroxyethyl)guanine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C7H9N5O2/c8-7-10-5-4(6(14)11-7)9-3-12(5)1-2-13/h3,13H,1-2H2,(H3,8,10,11,14)
Formel vikt 195.0756
Procent renhet >95%