Läs mer
9-(2-Hydroxypropyl)adenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-(2-Hydroxypropyl)adenine |
| CAS | 14047-26-8 |
| Molekylformel | C8H11N5O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 6-Amino-alpha-methyl-9H-purine-9-ethanol, (RS)-9-(2-Hydroxypropyl)adenine, 9-(2-Hydroxyprop-1-yl)adenine, DL-9-(2-Hydroxypropyl)adenine, DL-6-Amino-alpha-methyl-9H-purine-9-ethanol, (±)-DL-6-Amino-alpha-methyl-9H-purine-9-ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5O/c1-5(14)2-13-4-12-6-7(9)10-3-11-8(6)13/h3-5,14H,2H2,1H3,(H2,9,10,11) |
| LEDER | CC(O)Cn1cnc2c(N)ncnc12 |
| IUPAC-namn | 1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.21 |
| Formel vikt | 193.0964 |