Läs mer
9-[2-(Hydroxypropyl-d6] Adenin, TRC
Produktkod. 30400228
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30400228 5 mg
30394375 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30400228 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9525625MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1020719-54-3
Molekylformel C8 2H6 H5 N5 O
Molekylvikt (g/mol) 199.243
Synonym rac-Desphosphoryl Tenofovir-d6, DL-9-(2-Hydroxypropyl)adenine-d6, 6-Amino-α-(methyl-d3)-9H-purine-9-ethan-α,β,β-d3-ol
IUPAC-namn 1-(6-aminopurin-9-yl)-1,1,2,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ol
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])n1cnc2c(N)ncnc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(6-aminopurin-9-yl)-1,1,2,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ol
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11N5O/c1-5(14)2-13-4-12-6-7(9)10-3-11-8(6)13/h3-5,14H,2H2,1H3,(H2,9,10,11)/i1D3,2D2,5D
Formel vikt 199.134