Läs mer
9-(2-Propenyl)adenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-(2-Propenyl)adenine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N5/c1-2-3-13-5-12-6-7(9)10-4-11-8(6)13/h2,4-5H,1,3H2,(H2,9,10,11) |
| Formel vikt | 175.0858 |