Läs mer
9,21-diklor-11beta,17-dihydroxy-16alfa-metylpregna-1,4-dien-3,20-dion (Mometason), Mikromol™
Beskrivning
9,21-diklor-11beta,17-dihydroxy-16alfa-metylpregna-1,4-dien-3,20-dion (Mometason)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mometasone |
| CAS | 105102-22-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mometasone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C22 H28 Cl2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Mometasone, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,21-dichloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11beta,16alpha)-, Mometasone Furoate Impurity G, Mometasone Furoate Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28Cl2O4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,24)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-23/h6-7,9,12,15-17,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CCl |
| IUPAC-namn | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-klor-17-(2-kloroacetyl)-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimetyl-6,7,8,11,12,14,15,16-oktahydrocyklopenta[a]fenantren-3-one |
| Visa mer |