missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

9,21-Dichloro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3,6,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate, Mikromol™

Produktkod. 18061310
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18061310 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18061310 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1272.060025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

9,21-Dichloro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3,6,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Oxo Mometasone Furoate
CAS 1305334-30-8
Analyt- eller komponentnamn 6-Oxo Mometasone Furoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C27 H28 Cl2 O7
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pregna-1,4-diene-3,6,20-trione, 9,21-dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11-hydroxy-16-methyl-, (11beta,16alpha)-, Mometasone Furoate Imp. F (EP), 9,21-Dichloro-11beta-hydroxy-16alpha-methyl-3,6,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate, Mometasone Furoate Impurity F
InChI formel InChI=1S/C27H28Cl2O7/c1-14-9-16-17-11-19(31)18-10-15(30)6-7-24(18,2)26(17,29)21(32)12-25(16,3)27(14,22(33)13-28)36-23(34)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,21,32H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
LEDER O(C(=O)C1=CC=CO1)[C@@]2(C(CCl)=O)[C@]3(C)[C@@](C[C@H]2C)([C@]4([C@](Cl)([C@@H](O)C3)[C@]5(C)C(C(=O)C4)=CC(=O)C=C5)[H])[H]
IUPAC-namn [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3,6-dioxo-8,11,12,14,15,16-hexahydro-7H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 535.41
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 534.1212 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.