Läs mer
9,21-Dichloro-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-11beta,17-diyl Bis(furan-2-carboxylate), Mikromol™
Beskrivning
9,21-Dichloro-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-11beta,17-diyl Bis(furan-2-carboxylate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11,17-Difuroate Mometasone |
| CAS | 1370190-33-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 11,17-Difuroate Mometasone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C32 H32 Cl2 O8 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (11beta,16alpha)-9,21-Dichloro-11,17-bis[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,21-Dichloro-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-11beta,17-diyl bis(furan-2-carboxylate), Mometasone Furoate Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C32H32Cl2O8/c1-18-14-22-21-9-8-19-15-20(35)10-11-29(19,2)31(21,34)26(41-27(37)23-6-4-12-39-23)16-30(22,3)32(18,25(36)17-33)42-28(38)24-7-5-13-40-24/h4-7,10-13,15,18,21-22,26H,8-9,14,16-17H2,1-3H3/t18-,21+,22+,26+,29+,30+,31+,32+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@H](C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl)OC(=O)c6occc6 |
| IUPAC-namn | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-17-(furan-2-carbonyloxy)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-11-yl] furan-2-carboxylate |
| Visa mer |