missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine, Mikromol
Beskrivning
9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine |
| CAS | 1984788-96-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H15 N5 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine, 2-Amino-9-[(3aS,4S,6S,6aR)-hexahydro-3a,6-dihydroxy-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 9-[(3aS,4S,6S,6aR)-3a,6-Dihydroxyhexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-4-yl]guanine, 2-Hydroxy-2,3-tetrahydrofuranyl Entecavir |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N5O4/c13-11-15-9-8(10(19)16-11)14-4-17(9)7-1-6(18)5-2-21-3-12(5,7)20/h4-7,18,20H,1-3H2,(H3,13,15,16,19)/t5-,6+,7+,12+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@H]4COC[C@@]34O)C(=O)N1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?