Läs mer
9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)thio]nonanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)thio]nonanol |
| CAS | 511545-94-1 |
| Molekylformel | C14 H25 F5 O S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)thio]-1-nonanol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H25F5OS/c15-13(16,14(17,18)19)9-8-12-21-11-7-5-3-1-2-4-6-10-20/h20H,1-12H2 |
| LEDER | OCCCCCCCCCSCCCC(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentylsulfanyl)nonan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.4 |
| Formel vikt | 336.1546 |