Läs mer
9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl]-2-amino-6-chloropurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-(4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl)-2-amino-6-chloropurine |
| Analyt- eller komponentnamn | 9-(4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl)-2-amino-6-chloropurine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18ClN5O4/c1-8(21)23-5-10(6-24-9(2)22)3-4-20-7-17-11-12(15)18-14(16)19-13(11)20/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H2,16,18,19) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 355.1047 |