Läs mer
9-(4-Acetoxy-3-acetoxymetylbutyl)-2-amino-6-kloropur-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-(4-Acetoxy-3-acetoxymethylbutyl)-2-amino-6-chloropurine-d4 |
| CAS | 1020718-81-3 |
| Molekylformel | C14 2H4 H14 Cl N5 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18ClN5O4/c1-8(21)23-5-10(6-24-9(2)22)3-4-20-7-17-11-12(15)18-14(16)19-13(11)20/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H2,16,18,19)/i3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]C(OC(=O)C)C(C([2H])OC(=O)C)C([2H])C([2H])n1cnc2c(Cl)nc(N)nc12 |
| IUPAC-namn | [2-[acetyloxi(deuterio)metyl]-4-(2-amino-6-kloropur-9-yl)-1,3,4-trideuteriobutyl] acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.8 |
| Formel vikt | 359.1298 |