Läs mer
9-[4-Acetoxy-3-(hydroxymethyl)but-1-yl]-2-aminopurine, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31030925
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31030925 100 mg 100mg
31019864 1 g -
31021346 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31030925 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD00816932100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-[4-Acetoxy-3-(hydroxymethyl)but-1-yl]-2-aminopurine
CAS 104227-88-5
Molekylformel C12H17N5O3
MDL-nummer MFCD08063728
Kvantitet 100 mg
LEDER CC(OCC(CO)CCN1C=NC2=CN=C(N)N=C12)=O
Molekylvikt (g/mol) 279.30
Procent renhet 95%