Läs mer
9-[4-Acetoxy-3-(hydroxymetyl)butyl]-2-amino-9H-purin, Mikromol
Product Code. 30460903
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
Product Code. Kvantitet
30460903 25 mg
1 options
Product Code. 30460903 Supplier Mikromol Supplier No. MM0620.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
9-[4-Acetoxy-3-(hydroxymetyl)butyl]-2-amino-9H-purin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Desacetyl Famciclovir
CAS 104227-88-5
Analyt- eller komponentnamn Desacetyl Famciclovir
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H17 N5 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1-acetate, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, monoacetate (ester) (9CI), BRL 43594, 2-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)butyl acetate, Famciclovir RC B (USP), 9-(4-Acetoxy-3-(hydroxymethyl)butyl)-2-amino-9H-purine
InChI formel InChI=1S/C12H17N5O3/c1-8(19)20-6-9(5-18)2-3-17-7-15-10-4-14-12(13)16-11(10)17/h4,7,9,18H,2-3,5-6H2,1H3,(H2,13,14,16)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(=O)OCC(CO)CCn1cnc2cnc(N)nc12
IUPAC-namn [4-(2-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymetyl)butyl] acetat
Molekylvikt (g/mol) 279.3
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 279,1331 g/mol