Läs mer
9-(4-Aminophenyl)carbazole hydrochloride, 98%
Produktkod. 11367736
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367736 250 mg 250mg
11357736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11362.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 312700-07-5 | C18H15ClN2 | 294.782 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 312700-07-5
Molekylformel C18H15ClN2
Molekylvikt (g/mol) 294.782
MDL-nummer MFCD00082678
InChI-nyckel CFQROJKMLJRSAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-9h-carbazol-9-yl aniline hydrochloride, 9-4-aminophenyl carbazole hydrochloride, 4-carbazol-9-yl aniline hydrochloride, 4-carbazol-9-ylaniline hydrochloride, acmc-1agoy
PubChem CID 2794996
IUPAC-namn 4-karbazol-9-ylanilin;hydroklorid
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3N2C4=CC=C(C=C4)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-(4-Aminophenyl)carbazole hydrochloride
Smältpunkt ∽250°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 294.79
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.