Läs mer
9-[(4-Carboxy-2,6-dimethylphenoxy)carbonyl]-10-(3-sulfopropyl)acridinium Inner Salt (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-[(4-Carboxy-2,6-dimethylphenoxy)carbonyl]-10-(3-sulfopropyl)acridinium Inner Salt |
| CAS | 946423-58-1 |
| Molekylformel | C26H23NO7S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H23NO7S/c1-16-14-18(25(28)29)15-17(2)24(16)34-26(30)23-19-8-3-5-10-21(19)27(12-7-13-35(31,32)33)22-11-6-4-9-20(22)23/h3-6,8-11,14-15H,7,12-13H2,1-2H3,(H-,28,29,31,32,33) |
| LEDER | O=C(OC1=C(C)C=C(C(O)=O)C=C1C)C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](CCCS(=O)([O-])=O)C4=CC=CC=C42 |
| IUPAC-namn | 3-[9-(4-carboxy-2,6-dimethylphenoxy)carbonylacridin-10-ium-10-yl]propane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 493.53 |