Läs mer
9-(4’-Hydroxyaminophenyl)-9H-pyrido[3,4-b]indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-(4'-Hydroxyaminophenyl)-9H-pyrido[3,4-b]indole |
| CAS | 219959-87-2 |
| Molekylformel | C17 H13 N3 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13N3O/c21-19-12-5-7-13(8-6-12)20-16-4-2-1-3-14(16)15-9-10-18-11-17(15)20/h1-11,19,21H |
| LEDER | ONc1ccc(cc1)n2c3ccccc3c4ccncc24 |
| IUPAC-namn | N-(4-pyrido[3,4-b]indol-9-ylphenyl)hydroxylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.3 |
| Formel vikt | 275.1059 |