Läs mer
9-(4-Hydroxybutyl)guanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-(4-Hydroxybutyl)guanine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N5O2/c10-9-12-7-6(8(16)13-9)11-5-14(7)3-1-2-4-15/h5,15H,1-4H2,(H3,10,12,13,16) |
| Formel vikt | 223.1069 |