Läs mer
9-[[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfenyl]nonyl]sulfenyl]nonyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-((9-((4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfenyl)nonyl)sulfenyl)nonyl Bromide |
| CAS | 1391053-14-7 |
| Molekylformel | C23H42BrF5S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 9-[[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)thio]nonyl]thio]nonyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H42BrF5S2/c24-17-11-7-3-1-4-8-12-18-30-19-13-9-5-2-6-10-14-20-31-21-15-16-22(25,26)23(27,28)29/h1-21H2 |
| LEDER | FC(F)(F)C(F)(F)CCCSCCCCCCCCCSCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 1-(9-bromononylsulfanyl)-9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentylsulfanyl)nonane |
| Molekylvikt (g/mol) | 557.61 |
| Formel vikt | 556.1831 |