Läs mer
9,9-Bis(methoxymethyl)-9H-fluorene, TRC
Produktkod. 30136146
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136146 1 g
30133100 250 mg
17961145 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136146 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4860401G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 182121-12-6
Molekylvikt (g/mol) 254.32
IUPAC-namn 9,9-bis(methoxymethyl)fluorene
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene
Molekylformel C17 H18 O2
Kvantitet 1 g
Synonym 9,9-Bis(methoxymethyl)-9H-fluorene, 9,9-Bis(methoxylmethyl) fluorine, 9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene, 9,9-Di(methoxymethyl)fluorene, FP 1
InChI formel InChI=1S/C17H18O2/c1-18-11-17(12-19-2)15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10H,11-12H2,1-2H3
LEDER COCC1(COC)c2ccccc2c3ccccc13
Formel vikt 254.1307