Läs mer
9,9-Di-n-dodecyl-2,7-dibromfluoren, 98 %
Produktkod. 15492778
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492778 25 g 25g
15402788 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15492778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56320.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 286438-45-7 | C37H56Br2 | 660,663 g/mol
Det är en mellanprodukt för polymera lysdioder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en mellanprodukt för
polymera lysdioder.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 286438-45-7
Molekylformel C37H56Br2
Molekylvikt (g/mol) 660.663
MDL-nummer MFCD03427215
InChI-nyckel KFOUJVGPGBSIFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dibromo-9,9-didodecyl-9h-fluorene, 9,9-didodecyl-2,7-dibromofluorene, 9 9-didodecyl-2 7-dibromofluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-didodecyl, 2,7-dibromo-9,9-didodecyl-fluorene, acmc-209h3v, ksc561q2d, 2,7-dibromo-didodecyl-9h-fluorene, 9,9-di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene, 9h-fluorene,2,7-dibromo-9,9-didodecyl
PubChem CID 5140914
IUPAC-namn 2,7-dibrom-9,9-didodecylfluoren
LEDER CCCCCCCCCCCCC1(C2=C(C=CC(=C2)Br)C3=C1C=C(C=C3)Br)CCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,9-Di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene
Smältpunkt 50 °C till 55 °C
Kokpunkt 180 °C (0,15 mmHg)
Flampunkt 110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 660.65
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.