Läs mer
9,9-Di-n-hexyl-2,7-dibromfluoren, 98 %
Produktkod. 15413508
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15413508 25 g 25g
15423508 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15413508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56952.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
CAS: 189367-54-2 | C25H32Br2 | 492,339 g/mol
Den finner sin tillämpning som en mellanprodukt för polymera lysdioder och som ett OLED-material på grund av deras rena blåa emission och effektiva elektroluminescens i kombination med en hög laddningsbärarmobilitet och goda processförmåga.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin tillämpning som en mellanprodukt för polymera lysdioder
och som ett OLED-material på grund av deras rena blåa emission och effektiva elektroluminescens i kombination med en hög laddningsbärarrörlighet och goda processförmåga.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 189367-54-2
Molekylformel C25H32Br2
Molekylvikt (g/mol) 492.339
MDL-nummer MFCD03427215
InChI-nyckel OXFFIMLCSVJMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9-dihexyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-di-n-hexylfluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-fluorene, acmc-1c0sw, ksc491i1r, 9,9-di-n-hexyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-9h-fluorene homopolymer
PubChem CID 3539647
IUPAC-namn 2,7-dibrom-9,9-dihexylfluoren
LEDER CCCCCCC1(C2=C(C=CC(=C2)Br)C3=C1C=C(C=C3)Br)CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,9-Di-n-hexyl-2,7-dibromofluorene
Smältpunkt 67°C to 71°C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 492.33
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.