Läs mer
9,9-Di-n-hexylfluorene-2,7-diboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15462168
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15462168 1 g 1g
15492306 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15462168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55817.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 203927-98-4 | Molecular Formula: C25H36B2O4 | Molecular Weight: 422.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 203927-98-4
Molekylformel C25H36B2O4
Molekylvikt (g/mol) 422.18
MDL-nummer MFCD03427279
InChI-nyckel QFWOJNOZWMHNTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9-dihexylfluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diyl diboronic acid, 7-borono-9,9-dihexyl-fluoren-2-yl boronic acid, boronic acid,b,b'-9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, acmc-20alvw, 9,9-dihexyl-fluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diboronic acid, 7-borono-9,9-dihexylfluoren-2-yl boronic acid, 2,7-di dihydroxyboryl-9,9-dihexyl-9h-fluorene
PubChem CID 4524285
LEDER CCCCCCC1(CCCCCC)C2=C(C=CC(=C2)B(O)O)C2=C1C=C(C=C2)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,9-Di-n-hexylfluorene-2,7-diboronic acid
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn [7-(dihydroxiboranyl)-9,9-dihexyl-9H-fluoren-2-yl]borsyra
Formel vikt 422.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.