Läs mer
9,9-Di-n-oktylfluoren-2,7-diboronsyra bis(1,3-propandiol) ester, 97 %
Produktkod. 15442086
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15442086 250 mg 250mg
15432086 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15442086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55392.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 317802-08-7 | C35H52B2O4 | 558,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 317802-08-7
Molekylformel C35H52B2O4
Molekylvikt (g/mol) 558.42
MDL-nummer MFCD03701607
InChI-nyckel KAYXDWIILRESPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid bis 1,3-propanediol ester, 1,3,2-dioxaborinane, 2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, 2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 1,3,2-dioxaborinane, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis trimethylborate, 9 9-dioctylfluorene-2 7-bis trimethylbo, 2-7-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-9,9-dioctylfluoren-2-yl-1,3,2-dioxaborinane, 2-7-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-9,9-dioctyl-fluoren-2-yl-1,3,2-dioxaborinane, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis trimethyleneborate, 2,2-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 1,3,2-dioxaborinane
PubChem CID 4378560
IUPAC-namn 2-[7-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-9,9-dioktylfluoren-2-yl]-1,3,2-dioxaborinan
LEDER CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=C(C=CC(=C2)B2OCCCO2)C2=C1C=C(C=C2)B1OCCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(1,3-propanediol) ester
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 558.42
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.