Läs mer
9,9-Di-n-oktylfluoren-2,7-diboronsyra bis(pinacol)ester, 95 %
Produktkod. 15479465
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15479465 1 g 1g
15489465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479465 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51955.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 196207-58-6 | C41H64B2O4 | 642,579 g/mol
9,9-di-n-oktylfluoren-2,7-diboronsyra bis(pinacol) ester är en reaktant i syntesen av 6,6-(5,5-(9,9-dioktyl-9H-fluoren-2,7-diyl)bis(tiofen-5,2-diyl))bis(2,5-bis(2-etylhexyl)-3-(tiofen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrroldio-1,4-(1H)-lösning som kan bearbetas, a,4)(2-D) icke-fulleren elektronacceptor som används i organiska solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 9,9-di-n-oktylfluoren-2,7-diboronsyra bis(pinacol) ester är
en reaktant i syntesen av 6,6-(5,5-(9,9-dioktyl-9H-fluoren-2,7-diyl)bis(tiofen-5,2-diyl))bis(2,5-bis(2-etylhexyl)-3-(tiofen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrroldio-1,4-(1H)-lösning som kan bearbetas, a,4)(2-D) icke-fulleren elektronacceptor som används i organiska solceller.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 196207-58-6
Molekylformel C41H64B2O4
Molekylvikt (g/mol) 642.579
MDL-nummer MFCD16294554
InChI-nyckel FAHIZHKRQQNPLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-di-n-octylfluorene, 9,9-di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dioctylfluorene, 2-9,9-dioctyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-9,9-dioctyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb260, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis boronic acid pinacol ester, 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester
PubChem CID 21982074
IUPAC-namn 2-[9,9-dioktyl-7-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=C(C3(CCCCCCCC)CCCCCCCC)C=C(C=C4)B5OC(C(O5)(C)C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 642.58
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.