Läs mer
9,9-di-n-oktylfluoren-2-borsyra pinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15449465
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15449465 5 g 5g
15439465 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15449465 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51953.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
CAS: 302554-81-0 | Molecular Formula: C35H53BO2 | Molecular Weight: 516.617 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 302554-81-0
Molekylformel C35H53BO2
Molekylvikt (g/mol) 516.617
MDL-nummer MFCD16294553
InChI-nyckel VOASJDUTCQKQLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-9,9-dioctyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester, 2-9,9-dioctyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 3-hydroxy-2,3-dimethylbutan-2-yl hydrogen 9,9-dioctyl-9h-fluoren-2-ylboronate, amtb255, 2-9,9-dioctylfluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-dioctylfluorene-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolyl-9,9-dioctylfluorene, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dioctylfluorene, 2-9,9-di-n-octyl-2-fluorenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 11477856
IUPAC-namn 2-(9,9-dioktylfluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 5 g
Beilstein 8661191
Formel vikt 516.61
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.