Läs mer
9,9-Dihexylfluorene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9,9-Dihexylfluorene |
| CAS | 123863-97-8 |
| Molekylformel | C25H34 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34/c1-3-5-7-13-19-25(20-14-8-6-4-2)23-17-11-9-15-21(23)22-16-10-12-18-24(22)25/h9-12,15-18H,3-8,13-14,19-20H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCC1(CCCCCC)c2ccccc2c3ccccc13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.54 |
| Formel vikt | 334.2661 |