Läs mer
9,9-dimetyl-9,10-dihydroakridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9,9-Dimethyl-9,10-dihydroacridine |
| CAS | 6267-02-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15H15N |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 9,9-Dimethylacridan, 9,10-Dihydro-9,9-dimethylacridine, 9,9-Dimethyl-10H-acridine, NSC 36671 |
| LEDER | CC1(C)c2ccccc2Nc3ccccc13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.29 |
| Formel vikt | 209.1204 |
| Procent renhet | >95% |