Läs mer
9,9-Dimethyl-N-phenyl-9H-fluoren-2-amine, TRC
Produktkod. 30385112
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385112 100 mg
30376114 10 mg
30371652 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30385112 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD460488100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 355832-04-1
Molekylformel C21H19N
Molekylvikt (g/mol) 285.38
LEDER CC1(C)c2ccccc2c3ccc(Nc4ccccc4)cc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,9-Dimethyl-N-phenyl-9H-fluoren-2-amine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H19N/c1-21(2)19-11-7-6-10-17(19)18-13-12-16(14-20(18)21)22-15-8-4-3-5-9-15/h3-14,22H,1-2H3
Formel vikt 285.1517