Läs mer
9,9-dimetylfluoren-2,7-diboronsyra bis(pinacol)ester, 95 %
Produktkod. 15459465
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15459465 1 g 1g
15469465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15459465 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51954.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 325129-69-9 | C27H36B2O4 | 446,201 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 325129-69-9
Molekylformel C27H36B2O4
Molekylvikt (g/mol) 446.201
MDL-nummer MFCD08704230
InChI-nyckel RVFLMSKITNJVRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-9,9-dimethyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 2-9,9-dimethyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb256, 2,2-9,9-dimethyl-9h-fluorene-2,7-diyl, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2,7-diyl bisboronic acid pinacol ester, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dimethylfluorene, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-9,9-dimethyl-9h-fluorene
PubChem CID 20640927
IUPAC-namn 2-[9,9-dimetyl-7-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=C(C3(C)C)C=C(C=C4)B5OC(C(O5)(C)C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 446.2
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.