Läs mer
9,9-dimetylfluoren-2-boronsyra pinacolester, 95 %
Produktkod. 15499455
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15499455 1 g 1g
15409465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499455 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51950.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 569343-09-5 | C21H25BO2 | 320,239 g/mol
Det används i syntesen och fotofysikaliska egenskaperna hos 1,2-difenylindolizinderivat: fluorescerande blåemitterande material för organiska ljusemitterande anordningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i syntesen och fotofysikaliska egenskaperna hos 1,2-difenylindolizinderivat: fluorescerande blåemitterande material för organiska ljusemitterande anordningar.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 569343-09-5
Molekylformel C21H25BO2
Molekylvikt (g/mol) 320.239
MDL-nummer MFCD08704229
InChI-nyckel DAZFRJAIIUPRQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-9,9-dimethylfluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, fl-be, amtb252, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dimethylfluorene, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole-2-yl-9,9-dimethyl-9h-fluorene
PubChem CID 45358694
IUPAC-namn 2-(9,9-dimetylfluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 320.24
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.