Läs mer
9,9-dimetylxanten, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372439
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372439 5 g 5g
11362439 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372439 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27340.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 19814-75-6 | Molekylformel: C15H14O | Molekylvikt: 210,28 g/mol
9,9-dimetylxanthen är lämpligt för användning vid tillverkning av 9,9-dimetylxanthen-4,5-dikarboxylsyra. Det kan användas vid framställning av 9,9-dimetyl-4,5-bis(difenylfosfino)xanthen. Det kan användas vid tillverkning av 4,6-bis(dimesitylboryl)dibensofuran.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
9,9-dimetylxanthen är lämpligt för användning vid tillverkning av 9,9-dimetylxanthen-4,5-dikarboxylsyra. Det kan användas vid framställning av 9,9-dimetyl-4,5-bis(difenylfosfino)xanthen. Det kan användas vid tillverkning av 4,6-bis(dimesitylboryl)dibensofuran.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
Förvara på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara den borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19814-75-6
Molekylformel C15H14O
Molekylvikt (g/mol) 210.28
MDL-nummer MFCD00134434
InChI-nyckel MTVNAPYHLASOSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9-dimethyl-9h-xanthene, 9h-xanthene, 9,9-dimethyl, 9,9-dimethylxantene, 9,9-dimethyl xanthene, xanthene, 9,9-dimethyl, ksc182m0n, 9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene #
PubChem CID 606997
LEDER CC1(C)C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,9-Dimethylxanthene
Smältpunkt 40 °C till 43 °C
Kokpunkt 114 °C till 115 °C (0,6 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn 9,9-dimetyl-9H-xanten
Formel vikt 210.28
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.