Läs mer
9,9'-Spirobifluoren-2-borsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15441779
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15441779 1 g 1g
15461779 250 mg 250mg
15451779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441779 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64525.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 236389-21-2 | C25H17BO2 | 360.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 236389-21-2
Molekylformel C25H17BO2
Molekylvikt (g/mol) 360.22
MDL-nummer MFCD13248568
InChI-nyckel WDDLHUWVLROJLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9'-spirobi fluoren-2-ylboronic acid, 9,9'-spirobi 9h-fluorene-2-boronic acid, b-9,9'-spirobi 9h-fluoren-2'-yl-boronic acid, 9,9'-spirobi fluorene-2-ylboronic acid, boronic acid, b-9,9'-spirobi 9h-fluoren-2'-yl, 9,9'-spirobi 9h-fluoren-2'-yl-boronic acid, boronic acid, 9,9'-spirobi 9h-fluoren-2-yl, acmc-209g4k, 9,9'-spirobifluorene-2-boronic acid, 9,9'-spirobi fluorene-2-yl boronic acid
PubChem CID 22564369
IUPAC-namn 9,9'-spirobi[fluoren]-2-ylboronsyra
LEDER OB(O)C1=CC2=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C21C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,9'-Spirobifluorene-2-boronic acid
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 10478712
Formel vikt 360.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.