Läs mer
9,9'-Spirobifluoren, 98 %
Produktkod. 15451199
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15451199 5 g 5g
15461199 250 mg 250mg
15441199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15451199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64133.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 159-66-0 | C25H16 | 316,403 g/mol
Ett blått ljusemitterande material i organiska lysdioder (OLED). Används även som ett blåemitterande material i elektroluminiscerande enheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Ett blått ljusemitterande material i organiska lysdioder (OLED). Används även som ett blåemitterande material i elektroluminiscerande enheter.
Löslighet
Löslig i vanliga organiska lösningsmedel. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 159-66-0
Molekylformel C25H16
Molekylvikt (g/mol) 316.403
MDL-nummer MFCD08704216
InChI-nyckel SNFCXVRWFNAHQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9'-spirobifluorene, 9,9'-spirobi fluorene, 9,9'-spirobi 9h-fluorene, 9,9-spirobi 9h-fluorene, 9,9-spirobifluorene, pubchem3102, 9.9'-spirobifluorene, acmc-209dk2, 9,9 inverted exclamation mark-spirobi-fluorene
PubChem CID 135975
IUPAC-namn 9,9'-spirobi[fluoren]
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C24C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9,9'-Spirobifluorene
Smältpunkt 195 °C till 200 °C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 5 g
Beilstein 1914463
Löslighetsinformation Löslig i vanliga organiska lösningsmedel. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 316.4
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.