Läs mer
9-(Acetoxymethyl)fluorene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-(Acetoxymethyl)fluorene |
| CAS | 63839-86-1 |
| Molekylformel | C16H14O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 9H-Fluorene-9-methanol 9-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O2/c1-11(17)18-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,16H,10H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 9H-fluoren-9-ylmethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.28 |
| Formel vikt | 238.0994 |