Läs mer
9-Acetylantharacen, 95 %
Produktkod. 10606554 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10606554 25 g Glasflaska 25g
10386110 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10606554 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102440250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 784-04-3 | C16H12O | 220,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 784-04-3
Molekylformel C16H12O
Molekylvikt (g/mol) 220.27
MDL-nummer MFCD00001259
InChI-nyckel NXXNVJDXUHMAHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-acetylanthracene, 1-anthracen-9-yl ethanone, 9-acetoanthracene, 9-anthryl methyl ketone, ethanone, 1-9-anthracenyl, 1-9-anthryl ethanone, ketone, 9-anthryl methyl, 9-acetyl anthracene, 9-acetylanthrancene, 9-acetylantracene
PubChem CID 69911
IUPAC-namn 1-antracen-9-yletanon
LEDER CC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C31
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Acetylanthracene
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 72 °C till 76 °C
Färg Brun-gul till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 07, II, 450
Formel vikt 220.27
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.