Läs mer
9-Acetylantracen, 96 %
Produktkod. 11384524
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384524 25 g 25g
11374524 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384524 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01278.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 784-04-3 | C16H12O | 220,271 g/mol
9-Acetylantracene används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 9-Acetylantracene används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen
.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvaras vid 15 - 30 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 784-04-3
Molekylformel C16H12O
Molekylvikt (g/mol) 220.271
MDL-nummer MFCD00001259
InChI-nyckel NXXNVJDXUHMAHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-acetylanthracene, 1-anthracen-9-yl ethanone, 9-acetoanthracene, 9-anthryl methyl ketone, ethanone, 1-9-anthracenyl, 1-9-anthryl ethanone, ketone, 9-anthryl methyl, 9-acetyl anthracene, 9-acetylanthrancene, 9-acetylantracene
PubChem CID 69911
IUPAC-namn 1-antracen-9-yletanon
LEDER CC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C31
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Acetylanthracene
Smältpunkt 72 °C till 76 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1370056
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 220.27
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.