Läs mer
9-Acetylantracen, TRC
Produktkod. 30133045
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133045 1 g
30011030 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133045 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1684851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 784-04-3
Molekylformel C16H12O
Molekylvikt (g/mol) 220.27
Synonym 1-(9-Anthracenyl)ethanone, 9-Anthryl Methyl Ketone, NSC 1143, NSC 13246, 1-(Anthracen-9-yl)ethanone
IUPAC-namn 1-antracen-9-yletanon
LEDER O=C(C)C1=C2C(C=CC=C2)=CC3=CC=CC=C31
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Acetylanthracene
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H12O/c1-11(17)16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10H,1H3
Formel vikt 220.0888