Läs mer
9-Acetylazathioprine (9-Acetyl-6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]purine), Mikromol™
Beskrivning
9-Acetylazathioprine (9-Acetyl-6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]purine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Acetylazathioprine (9-Acetyl-6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]purine) |
| CAS | 304441-05-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 9-Acetylazathioprine (9-Acetyl-6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]purine) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H9 N7 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[6-[(1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-9H-purin-9-yl]ethanone, 9-Acetyl-6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-9H-purine, 9-Acetylazathioprine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N7O3S/c1-6(19)17-5-14-7-8(17)12-3-13-10(7)22-11-9(18(20)21)15-4-16(11)2/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)n1cnc2c(Sc3c(ncn3C)[N+](=O)[O-])ncnc12 |
| IUPAC-namn | 1-[6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl)sulfanylpurin-9-yl]ethanone |
| Visa mer |