Läs mer
9-Acridinecarboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15274667 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15274667 1 g 1g
15246028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15274667 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 452050010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 885-23-4
Molekylformel C14H9NO
Molekylvikt (g/mol) 207.23
InChI-nyckel ISOCABSXIKQOOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-formylacridine, 9-acridinecarboxaldehyde, 9-acridinealdehyde, acridine, 9-formyl, acridine-9-carboxaldehyde, 9-acridinecarboxaldehyde 8ci 9ci, 9-acridine carboxaldehyde, 9-acridinecarbaldehyde
PubChem CID 98663
IUPAC-namn acridine-9-carbaldehyde
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=N2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Acridinecarboxaldehyde
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 207.23
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 9-Acridinecarboxaldehyde, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.