Läs mer
9-Acridinecarboxylic Acid Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Acridinecarboxylic Acid Hydrate |
| CAS | 332927-03-4 |
| Molekylformel | C14 H9 N O2 . H2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9NO2.H2O/c16-14(17)13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;/h1-8H,(H,16,17);1H2 |
| LEDER | O.OC(=O)c1c2ccccc2nc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | acridine-9-carboxylic acid;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.24 |
| Formel vikt | 241.0739 |