Läs mer
9-Amino-3,4-dihydroacridin-1(2H)-one, TRC
Produktkod. 30312832
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30312832 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30312832 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6048802.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Amino-3,4-dihydroacridin-1(2H)-one
CAS 104675-26-5
Molekylformel C13H12N2O
Kvantitet 2.5 g
Synonym 9-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-acridinone
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O/c14-13-8-4-1-2-5-9(8)15-10-6-3-7-11(16)12(10)13/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H2,14,15)
LEDER Nc1c2C(=O)CCCc2nc3ccccc13
IUPAC-namn 9-amino-3,4-dihydro-2H-acridin-1-one
Molekylvikt (g/mol) 212.25
Formel vikt 212.095