Läs mer
9-Amino-3,4-dihydroacridin-1(2H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Amino-3,4-dihydroacridin-1(2H)-one |
| CAS | 104675-26-5 |
| Molekylformel | C13H12N2O |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | 9-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-acridinone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O/c14-13-8-4-1-2-5-9(8)15-10-6-3-7-11(16)12(10)13/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H2,14,15) |
| LEDER | Nc1c2C(=O)CCCc2nc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 9-amino-3,4-dihydro-2H-acridin-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.25 |
| Formel vikt | 212.095 |