missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
9-Amino-6,8-di-1,3,2-dithiarsolan-2-yl-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Amino-6,8-di-1,3,2-dithiarsolan-2-yl-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one (Technical Grade) |
| CAS | 345340-48-9 |
| Molekylformel | C20H16As2N2O2S4 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16As2N2O2S4/c23-13-5-6-14-19(15(13)21-27-7-8-28-21)26-20-16(22-29-9-10-30-22)18(25)12-4-2-1-3-11(12)17(20)24-14/h1-6H,7-10,23H2 |
| LEDER | Nc1ccc2N=C3C(=C([As]4SCCS4)C(=O)c5ccccc35)Oc2c1[As]6SCCS6 |
| IUPAC-namn | 9-amino-6,8-bis(1,3,2-dithiarsolan-2-yl)benzo[a]phenoxazin-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 594.46 |
| Formel vikt | 593.8527 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?