Läs mer
MedChemExpress 9-amino-CPT
Produktkod. 16495667
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16495667 5 mg
1 options
Produktkod. 16495667 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY100309
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
MedChemExpress 9-amino-CPT (9-amino-20(S)-camptothecin) is a topoisomerase I inhibitor with potent anticancer activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 363.37 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 91421-43-1
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.17%
Löslighet DMSO : 3.33 mg/mL (9.16 mM∣Need ultrasonic)
Synonym 9-amino-20(S)-camptothecin
Mål Topoisomerase