Läs mer
9-aminoakridin, TRC
Produktkod. 30137499
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137499 5 g
30138432 1 g
30012007 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137499 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1908805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-45-9
Molekylformel C13 H10 N2
Molekylvikt (g/mol) 194.23
Synonym 9-Acridinamine, Acridine, 9-amino- (8CI), 10-Amino-5-azaanthracene, 9-Aminoacridine, 9AA, Aminacrin, Aminacrine, Izoacridina, Monacrin, NSC 13000, NSC 28747
IUPAC-namn aridin-9-amin
LEDER Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Aminoacridine
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
Formel vikt 194.0844