Läs mer
9-Aminoacridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Aminoacridine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15) |
| Formel vikt | 194.0844 |