Läs mer
9-Aminophenanthrene, 96%
Produktkod. 15422128
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422128 250 mg 250mg
15412128 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15422128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55773.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 947-73-9 | C14H11N | 193.249 g/mol
9-aminofenantren kan användas som en modellligand för att studera bindningen av 9-aminofenantren till individuella underställen inom det aktiva stället för CYP(eryF). Det används också som ett fluorescerande reagens för fria fettsyror (FFA), undersökning genom HPLC.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
9-aminofenantren kan användas som en modellligand för att studera bindningen av 9-aminofenantren till individuella underställen inom det aktiva stället för CYP(eryF). Det används också som ett fluorescerande reagens för fria fettsyror (FFA), undersökning genom HPLC.
Löslighet
Det är lätt lösligt i vatten 0,00581 mg/ml.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 947-73-9
Molekylformel C14H11N
Molekylvikt (g/mol) 193.249
MDL-nummer MFCD00001177
InChI-nyckel KIHQWOBUUIPWAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-aminophenanthrene, 9-phenanthrenamine, 9-phenanthrylamine, phenanthren-9-ylamine, unii-7m9m5km2xy, ccris 7006, 7m9m5km2xy, 9ap, acmc-20alvr, phenanthren-9-yl-amine
PubChem CID 13695
ChEBI CHEBI:50475
IUPAC-namn fenantren-9-amin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Aminophenanthrene
Smältpunkt 137°C to 139°C
Färg Vitt till brunt
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation It is slightly soluble in water 0.00581mg/mL.
Formel vikt 193.24
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.