Läs mer
9-Anthraceneacetic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9-Anthraceneacetic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester |
| CAS | 1253107-42-4 |
| Molekylformel | C20H15NO4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(Anthracen-9-yl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H15NO4/c22-18-9-10-19(23)21(18)25-20(24)12-17-15-7-3-1-5-13(15)11-14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,11H,9-10,12H2 |
| LEDER | O=C(Cc1c2ccccc2cc3ccccc13)ON4C(=O)CCC4=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-anthracen-9-ylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 333.34 |
| Formel vikt | 333.1001 |