Läs mer
9-Antracenekarboxaldehyd, 99 %
Produktkod. 10245820 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10245820 25 g Glasflaska 25g
10754831 100 g Glasflaska 100g
11924781 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10245820 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153930250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 642-31-9 | C15H10O | 206,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 642-31-9
Molekylformel C15H10O
Molekylvikt (g/mol) 206.24
MDL-nummer MFCD00001254
InChI-nyckel YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthraldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde, 9-anthrylaldehyde, 9-formylanthracene, 9-anthracenecarbaldehyde, 9-anthrylcarboxaldehyde, ccris 3165, nsc 15, anthracene-9-aldehyde, anthracene-9-carboxaldehyde
PubChem CID 69504
IUPAC-namn antracen-9-karbaldehyd
LEDER O=CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 9-Anthracenecarboxaldehyde
Smältpunkt 103.0°C to 107.0°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Formel vikt 206.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.